Läs mer
Thermo Scientific™ XLD-agar (uttorkad)
Produktkod. p-6082048
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10517673 500 g 500g
12741530 2.5 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10517673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0469B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera Salmonella och Shigella från livsmedel och kliniska prover med detta selektiva medium.
Isolera Salmonella och Shigella från kliniska prover och livsmedel med selektiva Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD-agar (dehydrerad). Mediet bygger på xylosfermentering, lysindekarboxylering och produktion av svavelväte för den primära differentieringen av shigellae och salmonellae från icke-patogena bakterier. Den försiktiga tillsatsen av natriumdesoxicholat hämmar tillväxten av koliforma bakterier utan att minska förmågan att stödja shigellae och salmonellae.
Salmonella och Shigella är viktiga orsaker till bakteriell tarmsjukdom med överföring som sker via fekal-oral väg, person-till-person-kontakt eller genom intag av förorenad mat eller vatten.
Använd XLD Medium för screening av prover som innehåller blandad flora som misstänks innehålla enteriska patogener, t.ex. medicinska prover eller livsmedelsprodukter.
  • Lättläst: skiljer lätt Salmonella (röda kolonier med svarta centra) från Shigella (röda kolonier) och andra koliformer (gula, ogenomskinliga kolonier).
  • Överlägsen känslighet och selektivitet: överträffar det för traditionella pläteringsmedel, t.ex. eosinmetylenblått och vismutsulfitagar, som tenderar att undertrycka tillväxten av shigellae.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning XLD Medium
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 9,4L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning