Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Jästextraktpulver
Produktkod. 10108202
Change view
Kvantitet:
500 g
1 vardera
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10108202 500 g 500g
11493979 1 vardera 2.5kg
10118202 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10108202 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0021B
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Jästextraktpulver är ett torkat jästautolysat med egen standard, optimerat för jäsnings- och kulturmedieapplikationer.
Thermo Scientific™ Oxoid Jästextraktpulver är ett proprietärt torkat jästautolysat som ger en näringsrik källa till kväve och vitaminer optimerade för användning i odlingsmedia eller fermentering.
Ökar avkastningen hos organismer i många medier eller fermenteringsbuljonger.
  • Rekommenderas för platträkning av organismer i vatten
  • Ökar utbytet av organismer av många media eller jäsningsbuljonger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torkat pulver, omgivande och torr förvaring
Beskrivning Jästextraktpulver
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser
Kvantitet 500 g
Protein Source Jästextrakt
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.