Läs mer
Thermo Scientific™ Jäst och mögelagar (uttorkad)
Produktkod. 11923922
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11923922
Brand: Thermo Scientific™ CM0920B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera jäst och mögel inom bryggeriindustrin med detta medium.
Isolera jäst och mögel med Thermo Scientific™ Oxoid™ Jäst och mögelagar (uttorkad). Mediet är baserat på formuleringen som beskrivs av Wickerham 1,2 och är formulerad specifikt för lämplighet inom bryggeriindustrin, för detektion av både Saccharomyces och icke-saccharomyces vildjäst i närvaro av kulturjäst.
Mediet utnyttjar de olika känsligheterna hos vildjäst kontra kulturöl eller lagerjäst för koppars hämmande verkan. Detta gör det möjligt för vildjäst att växa på mediet samtidigt som tillväxten av kulturjäst undertrycks.
Mediet är mycket näringsrikt för tillväxt av jäst och mögel. Peptoner och jästextrakt ger kvävehaltiga föreningar och vitamin B-komplex. Dextros fungerar som energikälla. Jäst- och mögelagar är optimerad för tillsats av koppar, vanligtvis inom intervallet 50-300 mg/L beroende på odlingsjästens känslighet för koppar, enligt rekommendationerna av Institute of Brewing Methods of Analysis 3 .
Det kompletta mediet rekommenderas för undersökning av den mikrobiologiska kvaliteten hos öl i process, jäst och förpackade öl.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Jäst och mögelagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 12,2L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning