Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia Selective Supplement
Beskrivning
Oxoid Yersinia Selective Supplement används för isolering av Yersinia enterocolitica .
- Lägg till Yersinia Selective Agar Base, Part No. CM0653B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Yersinia Selective Supplement |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Yersinia art |