Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim/Avibactam Antimikrobiell mottaglighet skivor
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim/Avibactam Antimikrobiell mottaglighet skivor. Ceftazidim/Avibactam är indicerat för behandling av komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit, hos patienter 18 år eller äldre. I kombination med metronidazol är det också indicerat för behandling av komplicerade intraabdominala infektioner.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
Diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Oxoid Ceftazidim/Avibactam Antimikrobiella känslighetsskivor finns i två koncentrationer för att uppfylla CLSI eller EUCAST rekommenderade nivåer. Oxoid skivor är tillverkade i enlighet med lämpliga kvalitetsstandarder, inklusive BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 och FDA 21 CFR part 820, och genomgår omfattande kvalitetskontrolltester för att säkerställa maximal noggrannhet och reproducerbarhet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Ceftazidim/Avibactam |
| Koncentration | 10/4 μg |
| Beskrivning | Oxoid Ceftazidim/Avibactam Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Antibiotikakod | CZA |
| Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| Antal per förpackning | 5 patroner/pk. |
| Förpackningstyp | 50 skivor/kassett |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |