Läs mer
Oxolamine citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16412309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16412309 1 g
1 options
Produktkod. 16412309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1042
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Oxolamine citrate (SKF-9976 citrate) is a cough suppressant that can be used for the research of respiratory tract diseases. Oxolamine citrate also exhibits anti-inflammatory effect.
Oxolamine citrate (SKF-9976 citrate) is a cough suppressant that can be used for the research of respiratory tract diseases. Oxolamine citrate also exhibits anti-inflammatory effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxolamine citrate
Fysisk form Solid
CAS 1949-20-8
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H27N3O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SKF-9976 citrate AF-438 citrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (32.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCN(CC)CCC1=NC(C2=CC=CC=C2)=NO1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 437.44
Formel vikt 437.44
Procent renhet 99.55%