missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxolinic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30051766
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051766 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051766 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0898.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Oxolinic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxolinic Acid Isopropyl Ester
CAS 2731414-28-9
Analyt- eller komponentnamn Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H17 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxolinic Acid Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H17NO5/c1-4-17-7-11(16(19)22-9(2)3)15(18)10-5-13-14(6-12(10)17)21-8-20-13/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3
LEDER CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC-namn propan-2-yl 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 303.31
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 303.1107 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.