Läs mer
Oxolinic Acid, LoGiCal
Produktkod. 30462722
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462722 10 mg
1 options
Produktkod. 30462722 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0898.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxolinic acid
CAS 14698-29-4
Analyt- eller komponentnamn Oxolinic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H11 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565
InChI formel InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
Lösningstyp Neat
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC-namn 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 261.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 261.0637 g/mol