Läs mer
Oxolinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16452299
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
16452299 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16452299 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oxolinic acid is an antibiotic against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxolinic acid can be used for the research of acute and chronic urinary tract infections. Oxolinic acid is a DNA/RNA synthesis inhibitor. Oxolinic acid acts a dopamine uptake inhibitor and stimulants locomotor effect in mice.
Oxolinic acid is an antibiotic against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxolinic acid can be used for the research of acute and chronic urinary tract infections. Oxolinic acid is a DNA/RNA synthesis inhibitor. Oxolinic acid acts a dopamine uptake inhibitor and stimulants locomotor effect in mice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxolinic acid
Fysisk form Solid
CAS 14698-29-4
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H11NO5
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (3.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 261.23
Formel vikt 261.23
Procent renhet 98.39%