Läs mer
Oxolinic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Oxolinic Acid Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxolinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 50332-56-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxolinic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Oxolinic Acid Methyl Ester, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO5/c1-3-15-6-9(14(17)18-2)13(16)8-4-11-12(5-10(8)15)20-7-19-11/h4-6H,3,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| IUPAC-namn | methyl 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate |
| Visa mer |