Läs mer
Oxolinic Acid, TRC
Produktkod. 30418484
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30418484 500 mg
1 options
Produktkod. 30418484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO857500500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxolinic acid
CAS 14698-29-4
Molekylformel C13 H11 N O5
Kvantitet 500 mg
Synonym Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565
InChI formel InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC-namn 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 261.23
Formel vikt 261.0637