Läs mer
Oxolinic-d5 Acid (ethyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxolinic acid ethyl-d5 |
| CAS | 1189890-98-9 |
| Molekylformel | C13 2H5 H6 N O5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 8-Oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-[1,3 ]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5 H,2,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| IUPAC-namn | 8-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-[1,3 ]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.26 |
| Formel vikt | 266.0951 g/mol |
| Visa mer |