Läs mer
Oxomemazine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30464261
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30464261 1 ml
1 options
Produktkod. 30464261 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0957.0001
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxomemazine
CAS 3689-50-7
Analyt- eller komponentnamn Oxomemazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H22 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 330.44
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 330.1402 g/mol