Läs mer
Oxomemazine, LoGiCal
Produktkod. 30457567
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457567 10 mg
1 options
Produktkod. 30457567 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0957.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxomemazine
CAS 3689-50-7
Analyt- eller komponentnamn Oxomemazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H22 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 330.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 330.1402 g/mol