Läs mer
Oxomemazine, Mikromol™
Beskrivning
Oxomemazine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxomemazine |
| CAS | 3689-50-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxomemazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Visa mer |