Läs mer
Oxonsyra kaliumsalt
Produktkod. 15493169
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493169 25 g 25g
15483169 5 g 5g
15403179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60400.14
 Begränsad artikel
I lager
Inhibitor av urikaser | CAS: 2207-75-2 | C4H2KN3O4 | 195,18 g/mol
Oxonsyrakaliumsalt är en hämmare av urikas. Denna produkt har använts för att hämma 5-fluorouracil-inducerad gastrointestinal toxicitet utan att förlora dess antitumöraktivitet hos råttor. Det har också använts för att inducera hyperurikemi hos råttor; eftersom det hämmar urinsyrametabolismen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oxonsyrakaliumsalt är en hämmare av urikas. Denna produkt har använts för att hämma 5-fluorouracil-inducerad gastrointestinal toxicitet utan att förlora dess antitumöraktivitet hos råttor. Det har också använts för att inducera hyperurikemi hos råttor; eftersom det hämmar urinsyrametabolismen.
Löslighet
Löslig i varmt vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2207-75-2
Molekylformel C4H2KN3O4
Molekylvikt (g/mol) 195.18
MDL-nummer MFCD00010565
InChI-nyckel IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
LEDER [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxonic acid potassium salt
Smältpunkt 300 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,6947
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten.
IUPAC-namn kalium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-karboxylat
Formel vikt 195.18
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.