Läs mer
Oxonsyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30409901
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409901 5 g
30420124 25 g
30423135 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8700605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2207-75-2
Molekylformel C4 H2 N3 O4 . K
Molekylvikt (g/mol) 195.17
IUPAC-namn kalium; 4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazin-2-karboxylat
LEDER [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxonic Acid Potassium Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
Formel vikt 194.9682