missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxoprolintane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxoprolintane |
| CAS | 35259-27-9 |
| Molekylformel | C15 H21 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]-2-pyrrolidinone, (±)-1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, Oxoprolintane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO/c1-2-7-14(16-11-6-10-15(16)17)12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,14H,2,6-7,10-12H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2=O |
| IUPAC-namn | 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.33 |
| Formel vikt | 231.1623 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?