missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Oxotremorine M

Beskrivning
Muscarinic receptor agonist. Also directly potentiates NMDA-mediated ion currents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxotremorine M |
| CAS | 3854-04-4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C11H19IN2O |
| Formel vikt | 322.19 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?