Läs mer
Tocris Bioscience™ Oxotremorine sesquifumarate
Beskrivning
Muscarinic agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxotremorine sesquifumarate |
| CAS | 17360-35-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C36H48N4O14 |
| Formel vikt | 380.4 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 760.79 |