missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide), Mikromol™

Produktkod. 17944356
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944356 100 mg
17941496 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17944356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0333.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide)
CAS 400038-68-8
Analyt- eller komponentnamn Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H19 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Oxozolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, Zolpidem Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C19H19N3O2/c1-12-5-8-14(9-6-12)16-17(18(23)19(24)21(3)4)22-11-13(2)7-10-15(22)20-16/h5-11H,1-4H3
LEDER CN(C)C(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-2-oxoacetamide
Molekylvikt (g/mol) 321.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 321.1477 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.