Läs mer
Oxprenolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30461759
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461759 1 ml
1 options
Produktkod. 30461759 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0129.0001
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Oxprenolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Oxprenolol hydrochloride
CAS 6452-73-9
Analyt- eller komponentnamn Oxprenolol hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9 CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba
InChI formel InChI=1 S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17 H,1,9-11H2,2-3H3;1 H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
IUPAC-namn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 301.81
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 301.1445 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.