missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxprenolol hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30311405
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311405 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311405 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA15789305

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxprenolol hydrochloride
CAS 6452-73-9
Analyt- eller komponentnamn Oxprenolol hydrochloride
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H23 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propranol-hydrochloride, 1-Isopropyl-amino-2-hydroxy-3-(O-allyloxyphenoxy)propane hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-(o-allyloxyphenoxy)-2-propanol hydrochloride, Ba 39089, CIBA 39089Ba, Laracor, Oxiprenolol hydrochloride, Oxprenolol hydrochloride, Paritane, Slow-Pren, Slow-Trasicor, Trasacor, Trasicor, Trasicor 80, dl-Alprenolol hydrochloride, dl-Oxprenolol hydrochloride, (+/-)-1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Ba 39089, (+/-)-Oxprenolol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
IUPAC-namn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 301.81
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 301.1445 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.