missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxprenolol Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18073160
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18073160 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18073160 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0129.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Oxprenolol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxprenolol hydrochloride
CAS 6452-73-9
Analyt- eller komponentnamn Oxprenolol hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propranol-hydrochloride, 1-Isopropyl-amino-2-hydroxy-3-(O-allyloxyphenoxy)propane hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-(o-allyloxyphenoxy)-2-propanol hydrochloride, Ba 39089, CIBA 39089Ba, Laracor, Oxiprenolol hydrochloride, Oxprenolol hydrochloride, Paritane, Slow-Pren, Slow-Trasicor, Trasacor, Trasicor, Trasicor 80, dl-Alprenolol hydrochloride, dl-Oxprenolol hydrochloride, (+/-)-1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Ba 39089, (+/-)-Oxprenolol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
IUPAC-namn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 301.81
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 301.1445 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.