Läs mer
Oxprenolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxprenolol hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H |
| Formel vikt | 301.1445 |
| Procent renhet | >95% |