missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxprenolol, TRC

Produktkod. 30136657
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136657 2.5 g
18090000 250 mg
18003300 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8715002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6452-71-7
Molekylformel C15H23NO3
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Synonym 1-(2-(allyloxy)phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol, 1-(2-Allyloxy-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol, Coretal, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-2-propanol, 1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol;1-(Propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol, 1-(Isopropylamino)-2-hydroxy-3-[o-(allyloxy)phenoxy]propane;
IUPAC-namn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxprenolol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3
Formel vikt 265.1678
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.