missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxybenzone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybenzone-d3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H9D3O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2-Hydroxy-4-meth-d3-oxyphenyl)phenylmethanone, 2-Hydroxy-4-meth-d3-oxy- benzophenone, 2-Benzoyl-5-meth-d3-oxyphenol, 4-Meth-d3-oxy-2-hydroxybenzophenone, ASL 24-d3, Aduvex 24-d3, Advastab 45-d3, Anuvex-d3, Benzophenone-d3 3, Chimassorb-d3 90, Cyasorb-d3 UV 9, Escalol-d3 567, Eusolex-d3 4360, Kemisorb-d311, MOB-d3, NSC 7778-d3, Neo Heliopan BB-d3, Ongrostab HMB-d3, Onzone-d3, Oxybenzon-d3, Oxybenzone-d3, Seesorb-d3 101, Spectra-Sorb-d3 UV 9, Sumisorb-d3 110, Sunscreen-d3 UV 15, Syntase-d3 62, Tinosorb-d3 B 3, UF 3, UV-d3 9, Uvinul-d3 3040, Uvinul-d3 9, Uvinul-d3 M 40, Uvistat-d3 24, Viosorb-d3 110 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i1D3 |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.26 |
| Procent renhet | >95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?