Description
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in E. coli samples. It is validated for Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | Glutathione S-Transferase/GST |
| Applications | Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | GST13 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1 μg/mL |
| Formulation | 1X PBS, pH 7.42, 20% (v/v) Glycerol |
| Host Species | Llama |
| Immunogen | Glutathione S-Transferase/GST |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?