Läs mer
Oxyberberin, TRC
Produktkod. 30423035
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423035 25 mg
30419127 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30423035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87066525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 549-21-3
Molekylformel C20 H17 N O5
Molekylvikt (g/mol) 351.35
Synonym 8H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-one, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, Berbin-8-one, 13,13a-didehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)- (8CI), Oxyberberine (6CI), 8-Oxoberberine, 8-Oxyberberine, Berberin-8-one, Berlambine, JKL 1073A, NSC 93138
LEDER O=C1C=2C(OC)=C(OC)C=CC2C=C3C4=CC=5OCOC5C=C4CCN13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Berlambine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17NO5/c1-23-15-4-3-12-7-14-13-9-17-16(25-10-26-17)8-11(13)5-6-21(14)20(22)18(12)19(15)24-2/h3-4,7-9H,5-6,10H2,1-2H3
Formel vikt 351.1107