missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene (Bis(diphenylmethyl) Ether), Mikromol™
Beskrivning
[Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene (Bis(diphenylmethyl) Ether)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(diphenylmethyl) Ether |
| CAS | 574-42-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(diphenylmethyl) Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H22 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimenhydrinate Imp. K (EP), Modafinil USP Related Compound D, Modafinil USP RC D, [Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene, Bis(diphenylmethyl) Ether, Modafinil Related Compound D, Dimenhydrinate Impurity K, Dimenhydrinate Impurity K, Ebastine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H |
| LEDER | O(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [benzhydryloxy(phenyl)methyl]benzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?