Läs mer
Oxybuprokain EP Förorening C, Mikromol™
Produktkod. 30051418
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051418 100 mg
30049536 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051418 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0543.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxybuprokain EP Förorening C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 2374-03-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Oxybuprocaine Imp. C (EP), 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity C, Oxybuprocaine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 153,0426 g/mol