Läs mer
Oxybuprocaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybuprocaine Hydrochloride |
| CAS | 5987-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxybuprocaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H28 N2 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| Visa mer |