missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxybuprocaine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Oxybuprocaine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybuprocaine Hydrochloride |
| CAS | 5987-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxybuprocaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H28 N2 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?