missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2727060-44-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H28 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28N2O4.2ClH/c1-4-7-11-22-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)23-12-10-19(21,5-2)6-3;;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-(4-amino-3-butoxybenzoyl)oxy-N,N-diethylethanamine oxide;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?