Läs mer
Oxybutynin chloride, MedChemExpress
Beskrivning
Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybutynin chloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1508-65-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H32ClNO3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.84 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (84.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC.[H]Cl |
| Visa mer |