missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxybutynin EP Impurity D, Mikromol™

Produktkod. 30460292
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460292 4 x 25 mg
17954336 100 mg
17901386 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460292 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0047.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Oxybutynin EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenylcyclohexylglycolic Acid
CAS 4335-77-7
Analyt- eller komponentnamn Phenylcyclohexylglycolic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid (Phenylcyclohexylglycolic Acid), Oxybutynin Hydrochloride Imp. D (EP), Oxybutynin Imp. D (EP), Oxybutynin USP Related Compound A, Oxybutynin USP RC A, (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Phenylcyclohexylglycolic Acid, Oxybutynin Related Compound A, Oxybutynin Hydrochloride Impurity D, Oxybutynin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 234.29
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 234.1256 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.