Läs mer
Oxybutynin Hydrochloride EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Oxybutynin Hydrochloride EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| CAS | 14943-53-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H25 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Oxybutynin Hydrochloride Imp. B (EP), Oxybutynin Imp. B (EP), 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Diphenyl Analogue of Oxybutynin, Oxybutynin Hydrochloride Impurity B, Oxybutynin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO3/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5-10,13-16,25H,3-4,17-18H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-(diethylamino)but-2-ynyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate |
| Visa mer |