Läs mer
Oxybutynin Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Oxybutynin Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybutynin Hydrochloride |
| CAS | 1508-65-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxybutynin Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H31 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Oxybutynin Hydrochloride, Cystrin, Dridase, MJ 4309-1, MJ 50-58, Oxybutynin chloride, Oxybutynin hydrochloride, Pollakisu, Tropax, Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Butyn-1-ol, 4-(diethylamino)-, alpha-phenylcyclohexaneglycolate (ester), hydrochloride (8CI), 4-(Diethylamino)-2-butynyl alpha-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-(diethylamino)but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Visa mer |