Läs mer
Oxychlordane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | oxy-Chlordane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4Cl8O/c11-3-1-2(6-9(3,16)19-6)8(15)5(13)4(12)7(1,14)10(8,17)18/h1-3,6H/t1-,2+,3+,6-,7+,8-,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 419.777 |
| Procent renhet | >95% |