Läs mer
Oxychloroaphine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxychloroaphine |
| CAS | 550-89-0 |
| Molekylformel | C13 H9 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Oxychloraphin, Oxychlororaphine, Phenazine-1-carboxyamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N3O/c14-13(17)8-4-3-7-11-12(8)16-10-6-2-1-5-9(10)15-11/h1-7H,(H2,14,17) |
| LEDER | O=C(N)C=1C=CC=C2N=C3C=CC=CC3=NC21 |
| IUPAC-namn | phenazine-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.0746 |