missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxyclozanide 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyclozanide |
| CAS | 2277-92-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxyclozanide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C13 H6 Cl5 N O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22) |
| LEDER | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?