Läs mer
Oxyklozanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15618775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15618775 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15618775 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460881000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Molekylformel C13H6Cl5NO3
Linjär formel Cl3C6H(OH)C(=O)NHC6H2(OH)Cl2
MDL-nummer MFCD00864507
Kvantitet 100 mg
Synonym oxyclozanide, oxiclozanidum, zanil, oxyclozanid, zanilox, diplin, 2,3,5-trichloro-n-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl-6-hydroxybenzamide, oxyclozanide inn:ban, oxyclozanidum inn-latin, oxiclozanida inn-spanish
InChI-nyckel JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(C(=O)NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-namn 2,3,5-triklor-N-(3,5-diklor-2-hydroxifenyl)-6-hydroxibensamid
Molekylvikt (g/mol) 401.45
PubChem CID 16779
Formel vikt 401.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.