Läs mer
Oxyclozanid, LoGiCal
Produktkod. 30457432
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30457432 5 mg
1 options
Produktkod. 30457432 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0707.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Analyt- eller komponentnamn Oxyclozanide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H6 Cl5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox
InChI formel InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
IUPAC-namn 2,3,5-triklor-N-(3,5-diklor-2-hydroxyfenyl)-6-hydroxybenzamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 401.46
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 398,879 g/mol