Läs mer
Oxyclozanide, MedChemExpress
Produktkod. 16457386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16457386 100 mg
1 options
Produktkod. 16457386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H6Cl5NO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C2Cl
Molekylvikt (g/mol) 401.46
Formel vikt 401.46
Procent renhet 98.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation