missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxyclozanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyclozanide |
| CAS | 2277-92-1 |
| Molekylformel | C13 H6 Cl5 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22) |
| LEDER | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.46 |
| Formel vikt | 398.879 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?