Läs mer
Oxycodone Impurity EP C (as Hydrochloride), Mikromol™
Produktkod. 17952816
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17952816 25 mg
1 options
Produktkod. 17952816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0672.030025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxycodone Impurity EP C (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Noroxycodone HCl
CAS 52446-25-0
Analyt- eller komponentnamn Noroxycodone HCl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H19 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4,5α-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-6-one Hydrochloride (Noroxycodone Hydrochloride), Oxycodone Hydrochloride Imp. C (EP), Oxycodone Imp. C (EP), 4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-6-one Hydrochloride, Oxycodone Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Noroxycodone Hydrochloride, Oxycodone Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Oxycodone Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19NO4.ClH/c1-21-11-3-2-9-8-12-17(20)5-4-10(19)15-16(17,6-7-18-12)13(9)14(11)22-15;/h2-3,12,15,18,20H,4-8H2,1H3;1H/t12-,15+,16+,17-;/m1./s1
LEDER Cl.COc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-methoxy-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 337.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 337.1081 g/mol