Läs mer
Oxydibenzen, Mikromol™
Produktkod. 30049855
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049855 25 mg
17973006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049855 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxydibenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxydibenzene
CAS 101-84-8
Analyt- eller komponentnamn Oxydibenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide, Propofol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 170,0732 g/mol