missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxyfluorfen 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyfluorfen |
| CAS | 42874-03-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxyfluorfen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 Cl F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?