Läs mer
Oxyfluorfen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyfluorfen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 361.0329 |
| Procent renhet | >95% |