Läs mer
Oxygen Cylinder Trolleys
Produktkod. 12925961
Encompass_Preferred
Change view
Mått (L x B x H):
420 x 400 x 1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12925961 420 x 400 x 1100 mm Varje
1 options
Produktkod. 12925961 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer TS178L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 1100 mm
Mått (L x B x H) 420 x 400 x 1100 mm
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Håller Oxygen Cylinder
Produkttyp Oxygen Cylinder Trolleys
För användning med (utrustning) Oxygen Cylinder